Learn More
1,2,3-trichloropropane dans de l’éther méthyl-tert-butylique 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12910314 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12910314 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12910314 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P856310
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trichloropropane
Conditionnement Ampoule
CAS 96-18-4
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H5Cl3
Concentration 100 μg/ml
Numéro MDL MFCD00000946
Clé InChI CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard organique à composant unique
SMILES ClCC(Cl)CCl
Nom IUPAC 1,2,3-trichloropropane
Solvent or Matrix MTBE
Poids moléculaire (g/mol) 147.42
CID PubChem 7285
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34036