Learn More
1,2,4-triméthylbenzène dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12970334 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12970334 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12970334 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P856840
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethylbenzene
Conditionnement Ampoule
CAS 95-63-6
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C9H12
Concentration 100 μg/mL
Numéro UN 1230
Clé InChI GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Nom IUPAC 1,2,4-triméthylbenzène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 120.195
CID PubChem 7247
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34039
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 1,2,4-Trimethylbenzene 100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .