Learn More
1,2-dichloroéthane D4 dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12925384 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12925384 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12925384 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P818640
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichloroethane D4
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 17060-07-0
Formule moléculaire C2H4Cl2
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
SMILES C(CCl)Cl
Nom IUPAC 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétradéterioéthane
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 102.978
CID PubChem 12197860
Quantité 1 mL