Learn More
Ester méthylique d’acide 2,3-dibromopropionique dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12996043 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12996043 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12996043 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F114601
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromopropionic acid methyl ester 
Conditionnement Ampoule
CAS 1729-67-5
Formule moléculaire C4H6Br2O2
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI ROXQOUUAPQUMLN-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES COC(=O)C(CBr)Br
Nom IUPAC méthyl 2,3-dibromopropanoate
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 245.898
CID PubChem 95428
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.