Learn More
2,4,6-tribromophénol dans de l’éthanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,6-Tribromophenol |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 118-79-6 |
| Formule moléculaire | C6H3Br3O |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Numéro MDL | MFCD00002150 |
| Clé InChI | BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br |
| Nom IUPAC | 2,4,6-tribromophénol |
| Afficher plus |