Learn More
2,4,6-tribromophénol dans du méthanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12996053 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12996053
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical F114921
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Tribromophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 118-79-6
Formule moléculaire C6H3Br3O
Concentration 2000 μg/mL
Numéro MDL MFCD00002150
Numéro UN 1230
Clé InChI BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Nom IUPAC 2,4,6-tribromophénol
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 330.80
CID PubChem 1483
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:47696
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 2,4,6-Tribromophenol 2000ug/ml in methanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .