Learn More
Metabolite 2,4'-DDE in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12952634 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12952634 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952634 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P815720
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4'-DDE
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 3424-82-6
Formule moléculaire C14H8Cl4
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C(Cl)Cl)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Nom IUPAC 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]benzene
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 318.018
CID PubChem 246598
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34211