Learn More
2,4-diaminotoluène dans du toluène 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12933034 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12933034 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12933034 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P872790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Diaminotoluene
Conditionnement Ampoule
CAS 95-80-7
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C7H10N2
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00007804
Clé InChI VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
Nom IUPAC 4-methylbenzene-1,3-diamine
Solvent or Matrix Toluene
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
CID PubChem 7261
Quantité 5 mL
ChEBI CHEBI:34237