Learn More
2,4-dibromophénol dans du 2-propanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12986093 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12986093
Marque: Fisher Chemical F116531
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 615-58-7
Formule moléculaire C6H4Br2O
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Nom IUPAC 2,4-dibromophénol
Solvent or Matrix 2- Propanol
Poids moléculaire (g/mol) 251.905
CID PubChem 12005
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34238