Learn More
2,4-dibromophénol dans de l’éthanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12926153 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12926153 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12926153 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F131331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dibromophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 615-58-7
Formule moléculaire C6H4Br2O
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Nom IUPAC 2,4-dibromophénol
Solvent or Matrix Ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 251.905
CID PubChem 12005
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:34238
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • standard solution 2,4-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,4-dibromophenol