Learn More
Ester méthylique d’acide 2,4-dichlorophénylacétique dans de l’éther méthyl-tert-butylique 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12956033 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12956033 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12956033 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F113771
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenylacetic acid methyl ester
Conditionnement Ampoule
CAS 19719-28-9
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-dichlorophényl)acétique
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
CID PubChem 88209
Quantité 1 mL