Learn More
Acide 2,4-dichlorophénylacétique dans de l’éther méthyl-tert-butylique 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichlorophenylacetic acid |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 19719-28-9 |
| Formule moléculaire | C8H6Cl2O2 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(2,4-dichlorophényl)acétique |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Afficher plus |