Learn More
2,6-dibromophénol dans de l’éthanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit. 12936153 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Code produit. 12936153
Marque: Fisher Chemical F131341
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dibromophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 608-33-3
Formule moléculaire C6H4Br2O
Concentration 1000 μg/mL
Numéro MDL MFCD00002152
Clé InChI SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Nom IUPAC 2,6-dibromophénol
Solvent or Matrix Ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 251.91
CID PubChem 11847
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:19391
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • standard solution 2,6-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, 2,6-dibromophenol