Learn More
2-acide chlorobenzoïque dans de l’eau 1104 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12986143 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12986143 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12986143 Supplier Fisher Chemical Supplier No. F128991
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzoic acid
Conditionnement Ampoule
CAS 118-91-2
Formule moléculaire C7H5ClO2
Concentration 1104 μg/mL
Clé InChI IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Nom IUPAC Acide 2-chlorobenzoïque
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 156.565
CID PubChem 8374
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:30793