Learn More
2-fluorobiphényle dans du DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12906783 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12906783 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12906783 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P826440
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluorobiphenyl
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 321-60-8
Formule moléculaire C12H9F
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00000317
Clé InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-fluoro-1,1’-biphényle
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
CID PubChem 67579
Quantité 1 mL