Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester in Methanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 2905-67-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester |
| Formule moléculaire | C8H6Cl2O2 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Numéro MDL | MFCD00032710 |
| Clé InChI | BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Mass Spectrometry Standard |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1 |
| Élément | 3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester |
| Afficher plus |