Learn More
Acide 3,5-dichlorobenzoïque dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12916053 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12916053 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12916053 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F114621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzoic acid
Conditionnement Ampoule
CAS 51-36-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 191.007
CID PubChem 5811
Quantité 1 mL