Learn More
Metabolite 3-Chloroaniline in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Chloroaniline |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 108-42-9 |
| Formule moléculaire | C6H6ClN |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Numéro MDL | MFCD00007765 |
| Numéro UN | 1648 |
| Clé InChI | PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=CC=CC(Cl)=C1 |
| Nom IUPAC | 3-chloroaniline |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Standard solution 3-chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.