Learn More
Metabolite 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12915324 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12915324 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12915324 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P817450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 10386-84-2
Formule moléculaire C12Br2F8
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00000310
Clé InChI YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Nom IUPAC 4,4’-dibromo-2,2’,3,3’,5,5’,6,6’-octafluoro-1,1’-biphényle
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 455.93
CID PubChem 82600
Quantité 1 mL