Learn More
4,4'-Dibromooctafluorobiphényle dans de l’éther méthyl-tert-butylique 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12966033 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12966033 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12966033 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F113781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Conditionnement Ampoule
CAS 10386-84-2
Formule moléculaire C12Br2F8
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00000310
Clé InChI YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Nom IUPAC 4,4’-dibromo-2,2’,3,3’,5,5’,6,6’-octafluoro-1,1’-biphényle
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 455.93
CID PubChem 82600
Quantité 1 mL