Learn More
4-chloroaniline dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12942434 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12942434 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12942434 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P810940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6H6ClN
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1648
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Nom IUPAC 4-chloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 127.571
CID PubChem 7812
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:20331
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution 4-Chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.