Learn More
4-chloroaniline dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12952434 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12952434 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952434 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P810950
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6H6ClN
Concentration 100 μg/ml
Numéro UN 1648
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Nom IUPAC 4-chloroaniline
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 127.571
CID PubChem 7812
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:20331
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution 4-Chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.