Learn More
Metabolite 4-Chloroaniline in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12982434 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12982434 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12982434 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P810980
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloroaniline
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Formule moléculaire C6H6ClN
Concentration 10 μg/mL
Clé InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Nom IUPAC 4-chloroaniline
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 127.571
CID PubChem 7812
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:20331