Learn More
4-chlorophénol dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenol |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 106-48-9 |
| Formule moléculaire | C6H5ClO |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1O)Cl |
| Nom IUPAC | 4-chlorophénol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.555 |
| Afficher plus |