Learn More
4-chlorophénol dans de l’eau 725 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12976143 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12976143 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12976143 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F128981
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 106-48-9
Formule moléculaire C6H5ClO
Concentration 725 μg/mL
Clé InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Nom IUPAC 4-chlorophénol
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 128.555
CID PubChem 4684
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:28078