Learn More
5-Androstane in DCM 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12917093 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12917093 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12917093 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P882210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminohippuric acid reagent.
Conditionnement Flacon
CAS 121-17-5
Noms d’analytes ou de composants 5_-Androstane
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Concentration 1000 μg/mL
Numéro MDL MFCD00007084
Clé InChI TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Type Mass Spectrometry Standard
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Élément 5-Androstane
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 225.55
CID PubChem 8462
Quantité 5 mL