Learn More
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène dans du toluène 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 57-97-6 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C20H16 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C |
| Nom IUPAC | 7,12-diméthylbenz(a)anthracène |
| Afficher plus |