Learn More
Acénaphthène dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12976233 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12976233 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12976233 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P802390
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthene
Conditionnement Ampoule
CAS 83-32-9
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C12H10
Concentration 100 μg/ml
Numéro MDL MFCD00003807
Numéro UN 1648
Clé InChI CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard organique à composant unique
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Nom IUPAC 1,2-dihydroacénaphthylène
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
CID PubChem 6734
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:22154
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Acenaphthene 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .