Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetaldehyde |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 75-07-0 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C2H4O |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Clé InChI | IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Solution étalon à composant unique organique |
| SMILES | CC=O |
| Nom IUPAC | acétaldéhyde |
| Afficher plus |