Learn More
Acétophénone dans du méthanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12973134 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12973134 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12973134 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P873880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetophenone
Conditionnement Ampoule
CAS 98-86-2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C8H8O
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 1-phényléthanone
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 120.151
CID PubChem 7410
Quantité 5 mL
ChEBI CHEBI:27632