Learn More
Aclonifène dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12906283 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12906283 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12906283 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P803160
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aclonifen
Conditionnement Ampoule
CAS 74070-46-5
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C12H9ClN2O3
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1648
Clé InChI DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N)Cl
Nom IUPAC 2-chloro-6-nitro-3-phénoxyaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 264.665
CID PubChem 92389
Quantité 10 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Aclonifen,2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline 10ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .