Learn More
Acroléine dans de l’eau 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12926293 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12926293 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12926293 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P803360
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acroleine
Conditionnement Ampoule
CAS 107-02-8
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H4O
Concentration 10 μg/mL
Numéro MDL MFCD00006998
Clé InChI HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C=CC=O
Nom IUPAC prop-2-enal
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
CID PubChem 7847
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:15368