Learn More
Aniline dans du méthanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12959513 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12959513 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12959513 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P804180
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline
Conditionnement Ampoule
CAS 62-53-3
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H7N
Concentration 10 μg/ml
Numéro MDL MFCD00007629
Clé InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard organique à composant unique
SMILES NC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC aniline
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
CID PubChem 6115
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:17296