Learn More
Anthracène dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12989513 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12989513 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12989513 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P804270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30€
    30.89€ / 1mL
    Économisez 6.41€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene
Conditionnement Ampoule
CAS 120-12-7
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C14H10
Concentration 100 μg/ml
Numéro MDL MFCD00001240
Numéro UN 1648
Clé InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Type Solution standard organique à composant unique
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Nom IUPAC anthracène
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
CID PubChem 8418
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:35298
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Anthracene 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .