Learn More
Anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12929523 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12929523 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12929523 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P804310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Anthracene
Conditionnement Ampoule
CAS 120-12-7
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C14H10
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00001240
Clé InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Nom IUPAC anthracene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
CID PubChem 8418
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:35298