Learn More
Aroclor 1016 dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12986133 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12986133 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12986133 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F120061
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aroclor 1016
Conditionnement Ampoule
CAS 12674-11-2
Formule moléculaire C12H7Cl3
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-(3-chlorophényl)benzène
Solvent or Matrix MTBE
Poids moléculaire (g/mol) 257.538
CID PubChem 38037
Quantité 1 mL