Learn More
Aroclor 1221 dans du DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aroclor 1221 |
Concentration | 100μg/mL |
CAS | 11104-28-2 |
Conditionnement | Ampoule |
Quantité | 1 mL |
Type | Solution étalon à composant unique organique |
Solvant ou matrice | Dichloromethane |