Learn More
Aroclor 1221 dans de l’éther méthyl-tert-butylique 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aroclor 1221 |
Concentration | 1000μg/mL |
CAS | 11104-28-2 |
Conditionnement | Ampoule |
Quantité | 1 mL |
Type | Solution étalon à composant unique organique |
Solvant ou matrice | Methyl-tert.butylether |