Learn More
Aroclor 1016 dans du DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12966123 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12966123 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12966123 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F119731
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Aroclor 1016
Conditionnement Ampoule
CAS 12674-11-2
Formule moléculaire C12H7Cl3
Concentration 100 μg/mL
Clé InChI RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,3-dichloro-5-(3-chlorophényl)benzène
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 257.538
CID PubChem 38037
Quantité 1 mL