Learn More
Azinphos-méthyl dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12989573 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12989573 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12989573 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P805680
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Azinphos-methyl (Guthion)
Conditionnement Ampoule
CAS 86-50-0
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C10H12N3O3PS2
Concentration 10 μg/mL
Numéro UN 1648
Clé InChI CJJOSEISRRTUQB-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES COP(=S)(OC)SCN1C(=O)C2=CC=CC=C2N=N1
Nom IUPAC 3-(diméthoxyphosphinothioylsulfanylméthyl)-1,2,3-benzotriazine-4-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 317.318
CID PubChem 2268
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:2953
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Azinphos-methyl,O,O-dimethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate 10ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .