Learn More
Metabolite Benzo(g,h,i)perylene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzo(g,h,i)perylene |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 191-24-2 |
| Formule moléculaire | C22H12 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Clé InChI | GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2 |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276.338 |
| CID PubChem | 9117 |
| Afficher plus |