Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bifenox |
| Conditionnement | Ampoule |
| CAS | 42576-02-3 |
| Formule moléculaire | C14H9Cl2NO5 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Numéro MDL | MFCD00055314 |
| Clé InChI | SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O |
| Nom IUPAC | méthyl 5-(2,4-dichlorophénoxy)--nitrobenzoate |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Afficher plus |