Learn More
Bis-(4-aminophenyl)-methane in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12963184 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12963184 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12963184 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P874420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis-(4-aminophenyl)-methane
Conditionnement Ampoule
CAS 101-77-9
Formule moléculaire C13H14N2
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00007914
Clé InChI YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Nom IUPAC 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
Solvent or Matrix Toluene
Poids moléculaire (g/mol) 198.27
CID PubChem 7577
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:32506