Learn More
Metabolite Carbazole in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12909763 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12909763 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12909763 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P809560
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbazole
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Formule moléculaire C12H9N
Concentration 10 μg/mL
Numéro MDL MFCD00004960
Clé InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nom IUPAC 9H-carbazole
Solvent or Matrix Dichloromethane
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
CID PubChem 6854
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:27543