Spécification
| Nom chimique ou matériau | Carbazole |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 86-74-8 |
| Formule moléculaire | C12H9N |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Numéro MDL | MFCD00004960 |
| Clé InChI | UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2 |
| Nom IUPAC | 9H-carbazole |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Afficher plus |