Learn More
Carbazole dans du méthanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12906083 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12906083 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12906083 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F115961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbazole
Conditionnement Ampoule
CAS 86-74-8
Formule moléculaire C12H9N
Concentration 1000 μg/mL
Numéro MDL MFCD00004960
Clé InChI UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Nom IUPAC 9H-carbazole
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
CID PubChem 6854
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:27543