Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlordane |
| Conditionnement | Ampoule(s) |
| CAS | 57-74-9 |
| Formule moléculaire | C10H6Cl8 |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Clé InChI | BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N |
| SMILES | C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 409.758 |
| CID PubChem | 24860539 |
| Afficher plus |