Learn More
Chlordane dans de l’éther méthyl-tert-butylique 2500 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12976133 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12976133 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12976133 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F120051
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlordane (technical)
Conditionnement Ampoule
CAS 57-74-9
Formule moléculaire C10H6Cl8
Concentration 2500 μg/mL
Clé InChI BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Poids moléculaire (g/mol) 409.758
CID PubChem 24860539
Quantité 1 mL