Learn More
Chloridazon dans de l’acétonitrile 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12952414 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12952414 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12952414 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P810580
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloridazon
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 1698-60-8
Formule moléculaire C10H8ClN3O
Concentration 10 μg/mL
Numéro MDL MFCD00055402
Numéro UN 1648
Clé InChI WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5-amino-4-chloro-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 221.64
CID PubChem 15546
Quantité 10 mL
ChEBI CHEBI:81838
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 10ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.