Learn More
Chloridazon dans de l’acétonitrile 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12962414 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12962414 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12962414 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P810590
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloridazon
Conditionnement Ampoule(s)
CAS 1698-60-8
Formule moléculaire C10H8ClN3O
Concentration 100 μg/mL
Numéro MDL MFCD00055402
Numéro UN 1648
Clé InChI WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazin-3-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 221.64
CID PubChem 15546
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:81838
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 100ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.